Microscopes métallographiques, AE2000MET
Microscopes métallographiques, AE2000MET
Filtre au didymium
  630-2549
 :   MOTIC
Microscopes métallographiques, AE2000MET
  630-2549
 :  MOTIC
Microscopes métallographiques, AE2000MET
Microscopes métallographiques, AE2000MET
Filtre au didymium
SFr. 175.00
1 * 1 ST
Ces microscopes métallurgiques sont destinés à des applications d'inspection et analyse des matériaux, minéraux, pièces usinées et moulages de précision.
  • Système optique CCIS® avec objectifs fond clair/fond noir à longue distance de travail
  • Verres haute qualité et revêtement anti-reflet qui assurent une grande qualité d'image
  • Objectifs fond clair de la série BA310-MET utilisables sans restriction de performances optiques
Conçus pour une utilisation dans l'industrie et l'analyse scientifique.
Delivery information: Livrés avec filtre bleu, clé Allen, housse de protection et câble d'alimentation.
  • Désignation:
    Filtre au didymium
  • Seq:
    15
Accessories
  •  
    Désignation
  • 630-2547
    Filter bleu
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
  •  
    Désignation
  • 630-2549
    Filtre au didymium
    1 * 1 ST - SFr. 175.00
  •  
    Désignation
  • 630-2569
    Adaptateur pour objectifs à fond clair
    1 * 1 ST - SFr. 38.60
  •  
    Désignation
  • 630-2044
    Halogen lamp for incident light (12 V/50 W)
    1 * 1 ST - SFr. 22.70
  •  
    Désignation
  • 630-2550
    Polariseur
    1 * 1 ST - SFr. 59.90
  •  
    Désignation
  • 630-2551
    Analyseur
    1 * 1 ST - SFr. 195.00
  •  
    Désignation
  • 630-1502
    1× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)
    1 * 1 ST - SFr. 184.00
  •  
    Désignation
  • 630-1945
    Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
  •  
    Désignation
  • 630-2552
    Porte-échantillon ovale
    1 * 1 ST - SFr. 75.90
  •  
    Désignation
  • 630-2548
    Filtre vert
    1 * 1 ST - SFr. 90.50
  •  
    Désignation
  • 630-1503
    Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
  •  
    Désignation
  • 630-2553
    Porte-échantillon rond
    1 * 1 ST - SFr. 75.90