Pipettes Pasteur, à usage unique, MBL®
Pipettes Pasteur, à usage unique, MBL®
Pipette Pasteur, non tamponnée, pointe ouverte, 2 ml, 230 mm
N° de catalogue BIBBSPP004
Fournisseur:   SciLabware
Pipettes Pasteur, à usage unique, MBL®
N° de catalogue BIBBSPP004
Fournisseur:  SciLabware
Pipettes Pasteur, à usage unique, MBL®
Pipettes Pasteur, à usage unique, MBL®
Pipette Pasteur, non tamponnée, pointe ouverte, 2 ml, 230 mm
Prix
SFr. 82.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
En verre sodocalcique, non tamponnées.
  • Pipettes Pasteur à usage unique pour le transfert de petits volumes de liquides
  • Pipettes Pasteur dotées d'un embout de 1,1 mm de diamètre intérieur
  • Combinaison possible avec des tétines en silicone transparent ou en caoutchouc naturel rouge (fournies séparément)
Certifications: Conformes aux exigences USP Type III.
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    2 ml
  • Désignation:
    Pipette Pasteur, non tamponnée, pointe ouverte
  • Longueur:
    230 mm
  • Seq:
    02