Pipettes Pasteur, à usage unique, MBL®
Pipette Pasteur, non tamponnée, pointe ouverte, 2 ml, 150 mm
N° de catalogue BIBBSPP002
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
En verre sodocalcique, non tamponnées.
- Pipettes Pasteur à usage unique pour le transfert de petits volumes de liquides
- Pipettes Pasteur dotées d'un embout de 1,1 mm de diamètre intérieur
- Combinaison possible avec des tétines en silicone transparent ou en caoutchouc naturel rouge (fournies séparément)
: Conformes aux exigences USP Type III.
Spécifications
- Capacité:2 ml
- Désignation:Pipette Pasteur, non tamponnée, pointe ouverte
- Longueur:150 mm
- Seq:01