Mini solvent pump for bottles
Product Details & Documents
La mini-pompe pour solvants est une pompe à main, de grande qualité, conçue pour les petits conteneurs, tels que les flacons, les canisters et les réservoirs. Pour le transvasement et le dosage fiables de solvants et liquides facilement inflammables.
- All parts of the pump in contact with medium are manufactured from high quality and inert materials PTFE and stainless steel (1.4301, 1.4404), which feature excellent chemical resistance
- Ideal for use with high purity liquids and readily flammable
- The flexible PTFE hose that conveys liquid out of the container can be shortened to any length, this ensures ideal residual draining, even from bottles and canisters with a vaulted bottom
- Especially compact and well balanced, which makes it possible to fill without tipping, even from very small containers
- Thanks to its sturdy design and high quality materials, the Mini solvent pump consistently ensures neat and reliable filling throughout its long service life
La pompe à main fonctionne selon le principe de la surpression. La balle de pompe permet d'obtenir une surpression à l'intérieur du récipient, poussant le liquide vers l'extérieur. Cette manière de procéder permet d'éviter tout contact avec le liquide à transvaser, hormis les flexible, tube de refoulement et bec. Une vanne spéciale empêche la montée en pression excédentaire (due par ex. au soleil) et protège ainsi la pompe pour solvant.
Le bec à fermeture automatique (avec fonction Arrêt automatique) de la pompe à solvant Mini assure un transvasement tout à fait précis, sans aucun égouttage ultérieur. Le dosage facile permet même de transvaser aisément dans les récipients les plus petits (par ex. éprouvettes). En option, il est possible de brancher un flexible (Ø intérieur 6 mm) à la sortie du bec afin de pouvoir remplir en toute sécurité un récipient placé plus loin.
Informations complémentaires : Le câble de mise à la terre fourni à la livraison peut facilement être connecté à la pompe pour solvants à l'aide de la fiche banane, détournant ainsi les charges électrostatiques afin que les milieux inflammables puissent être remplis en toute sécurité.
Attention: Veuillez noter: pour un usage avec des récipients VWR® en aluminium, il est nécessaire d'utiliser les adaptateurs en accessoires
Documents
BURK5603-4000
Images 360
VWR® for chromatography columns, consumables and reagents
Documentation produit
Spécifications
- Débit:1,8 l/min
- Désignation:Mini-pompe pour solvants pour conteneurs de 1−5 l, raccord filetage GL 45, avec tuyau en PTFE (6×8 mm), avec câble de 2 m
- Matière:PTFE/Acier inoxydable
- Seq:01
- Profondeur d'immersion:400 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 223-0103Adaptateur de filetage pour mini-pompe pour solvants, en ETFE
Filetage interne : GL 32
Filetage externe : GL 45Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 48.30
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 223-0102Adaptateur de filetage pour mini-pompe pour solvants, en ETFE
Filetage interne : GL 38
Filetage externe : GL 45Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 48.30
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 223-0101Adaptateur de filetage pour mini-pompe pour solvants, en PTFE
Filetage interne : S 40
Filetage externe : GL 45Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 48.30