Cryotubes, Nalgene®
Flacons cryogéniques avec code-barres, 1,20 ml, Fond conique, 13,5×38,1 mm, PP, Oui, Screw cap, +
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cryotubes, Nalgene®
N° de catalogue 479-2500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Adaptés au stockage réfrigéré standard (+4 °C) jusqu'à l'azote liquide en phase gazeuse.
- Black barcode on white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
- Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
- External thread, conical bottom, self-standing
- Non cytotoxic, DNase- and RNase-free
En PPCO, stériles.
System 100™ vials with PP closure and internal silicone gasket allow for maximum storage capacity.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Avec bouchon:Oui
- Ø×h:13,5×38,1 mm
- Stérile:+
- Capacité:1,20 ml
- Désignation:Flacons cryogéniques avec code-barres
- Matière:PP
- Seq:01
- Type de capuchon:Screw cap
- Fond:Fond conique
- Cat. No.:479-2500
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact