pH Buffers | Avantor
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 9,21, 6×250 ml, 6
N° de catalogue METN52004110
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH Buffers
N° de catalogue METN52004110
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 9,21, 6×250 ml, 6
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    6
  • Désignation:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Info cdt:
    6×250 ml
  • Valeur pH:
    9,21