Écouvillons, Microdenier
Product Details & Documents
Cette série d'écouvillons Microdenier est fabriquée à partir des matériaux Microdenier les plus propres, 100% polyester, sans nylon. La thermoliaison complète élimine la contamination par l'adhésif.
- Lot coded for traceability and quality control
- 100% virgin polypropylene handle
Lavés en salle propres, ils présentent un très faible niveau de particules, de résidus non volatiles et d'ions, ils sont conçus pour fournir une meilleure capacité d'absorption et un séchage rapide. Nettoyage sans trace sur les surfaces sensibles aux rayures et compatibilité avec les nettoyants et désinfectants à base de chlorure d'ammonium quaternaire. Fabriqués en salle propre pour répondre à des tolérances strictes et uniformes à l'aide de procédés haute précision automatisés.
Packaging: In eight reclosable silicone-free bags per case.
Caution: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Documents
Spécifications
- Désignation:Ecouvillon Microdenier, tête à palette aplatie
- Longueur:128 mm
- Seq:3
- Cat. No.:115-1895
- Longueur de la tige:102 mm
- Largeur de la tige:5 mm
- Forme de tête:Palette plate
- Longueur de la tête:26 mm
- Largeur de la tête:13 mm