Sondes
External replacement probe for EBI 310TX- P1, Ø×L: 5×45 mm, blunt, with 3 m PTFE cable, −200...+200 °C, —
N° de catalogue 620-2762
Fournisseur: EBRO
Aller à
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−200...+200 °C
- Désignation:External replacement probe for EBI 310TX- P1, Ø×L: 5×45 mm, blunt, with 3 m PTFE cable
- Seq:05
- Précision:—
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..