Chariots Brute®
Product Details & Documents
Chariots haute performance pour une gestion efficace des déchets et le transport de matériaux
- Mobilité facile
- Grande capacité de charge
- Construction durable
Le BRUTE® Dolly (129-4204P) est conçu pour transporter facilement et efficacement des conteneurs BRUTE® de 76, 121, 167 et 208 litres. Mobilité facile: Offre une mobilité et une maniabilité faciles lors de la collecte et du transport de charges lourdes. Grande capacité de charge: Supporte des charges allant jusqu'à 113 kg (250 lbs). Design sécurisé: Le design innovant à verrouillage par rotation maintient les conteneurs en sécurité. Fonctionnement silencieux: 5 roulettes non marquantes se déplacent silencieusement et efficacement. Construction durable: Construit pour durer avec des matériaux robustes. Garantie de dix ans: Vient avec une garantie de dix ans contre l'usure normale; L'engagement de RCP à une durabilité garantie.
Le BRUTE® Tandem™ Dolly (129-1879P) permet de transporter facilement deux conteneurs BRUTE® chargés de 76, 121 et 167 litres, augmentant ainsi la productivité. Mobilité améliorée: Les roulettes pivotantes robustes de 4" offrent une meilleure mobilité dans les zones de travail. Fixation sécurisée: Fixez les conteneurs à déchets avec une action de verrouillage par rotation facile. Adaptation polyvalente: Convient aux conteneurs BRUTE® de 76, 121, 167 litres et aux conteneurs carrés BRUTE®. Garantie de dix ans: Vient avec une garantie de dix
ans contre l'usure normale; L'engagement de RCP à une durabilité garantie.
Le chariot Rubbermaid Commercial Universal Drum Dolly est parfait pour transporter rapidement et facilement des conteneurs à déchets jusqu'à 227 kg (500 lbs) dans votre établissement. Construction professionnelle: La construction en plastique de qualité professionnelle résiste à la rouille, aux éclats et aux bosses. Facilité de mobilité: Les roulettes robustes avec capacités de pivotement offrent une facilité de mobilité. Efficacité: Rend la collecte des déchets plus efficace, économise du temps et réduit la fatigue des travailleurs. Utilisation polyvalente: Peut contenir un tambour de 208 litres ainsi que des conteneurs en plastique. Garantie de trois ans: Vient avec une garantie de trois ans contre l'usure normale; L'engagement de RCP à une durabilité garantie.
Notre gamme de chariots haute performance, comprenant le BRUTE® Dolly, le BRUTE® Tandem™ Dolly et l'Universal Drum Dolly, est conçue pour rendre la gestion des déchets et le transport de matériaux plus efficaces et moins contraignants. Avec des caractéristiques telles que la mobilité facile, la grande capacité de charge et la construction durable, ces chariots sont parfaits pour tout établissement cherchant à améliorer ses processus de collecte et de transport des déchets. Choisissez le chariot adapté à vos besoins et découvrez la différence en termes de productivité et de facilité d'utilisation.
Spécifications
- Ø×h:464×168 mm
- Capacité:113 kg
- Couleur:noir
- Désignation:Chariot, noir, avec verrou tournant pour conteneurs BRUTE® de 76 L, 121 L, 167 L et 208 L
- Seq:01
- Poids:113,4 kg
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..