HUMIDITY STANDARD 11,3%RH WITH SCS CERT. 1 * 5 Ampoul
N° de catalogue ROTREA11-SCS
Fournisseur: ROTRONIC INSTRUMENTS
HUMIDITY STANDARD 11,3%RH WITH SCS CERT. 1 * 5 Ampoul
N° de catalogue ROTREA11-SCS
Fournisseur: ROTRONIC INSTRUMENTS
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions étalon de conductivité
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Étalons pour l'humidité
Fournisseur: ROTRONIC INSTRUMENTS
Solutions tampons en sachets
Fournisseur: Mettler - Toledo
Solutions tampon prêtes à l'emploi
Fournisseur: WTW
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Fournisseur: Hach