BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
BIS-TRIS buffer solution, 0,2 M, 6,5, Glass bottle, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
N° de catalogue J60127.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 6976-37-0
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002853
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0,2 M
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:250 mL
- Désignation:BIS-TRIS buffer solution
- Valeur pH:6,5
- Cat. No.:J60127.AK
- N ° CAS.:6976-37-0
- Apparence:Colourless
- Odour/scent:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00002853
- Température de stockage:2°C to 8°C