BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
BIS-TRIS buffer solution, 0,2 M, 6,5, Glass bottle, 100 mL
N° de catalogue J60127.AE
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
N° de catalogue J60127.AE
Numéro CAS:  
BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
BIS-TRIS buffer solution, 0,2 M, 6,5, Glass bottle, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 148.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 6976-37-0
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002853
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    0,2 M
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    BIS-TRIS buffer solution
  • Valeur pH:
    6,5
  • Cat. No.:
    J60127.AE
  • N ° CAS.:
    6976-37-0
  • Apparence:
    Colourless
  • Odour/scent:
    Odourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00002853
  • Température de stockage:
    2°C to 8°C
Spécifications