Chicken serum
Sérum de poulet, inactivé par la chaleur, Filtré de manière stérile, Frozen
N° de catalogue S050H-1000
Fournisseur: Biowest
Aller à
Product Details & Documents
Chicken serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot; it is the blood plasma with the fibrinogens removed. Serum includes all proteins not used in blood clotting (coagulation) and all the electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substances. Chicken serum is used as a blocking agent in immunoassays and controls.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Format du sérum:Frozen
- Stérilité:Filtré de manière stérile
- Désignation:Sérum de poulet, inactivé par la chaleur
- Seq:18