Filtres à membrane, type 111
111, 0,45 µm, 110 mm, -
SART11106-110-N
En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.
* Stérile
Documents
- Ø:110 mm
- Taille de pore:0,45 µm
- Stérile:-
- Type:111
- Seq:027
- Cat. No.:SART11106-110-N
- Épaisseur:120 µm
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:180 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:69 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact