pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 9,21, 250 mL
N° de catalogue HACHLZW9465.99
Fournisseur:   Hach
pH buffer solutions
N° de catalogue HACHLZW9465.99
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 9,21, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 34.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml
  • Valeur pH:
    9,21
  • Cat. No.:
    HACHLZW9465.99
Spécifications