Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Rat recombinant IL2

Rat recombinant IL2

20 µG
N° de catalogue BIRBORB80415-20
Marketsource
Fournisseur:   Biorbyt
Rat recombinant IL2
N° de catalogue BIRBORB80415-20
Fournisseur:  Biorbyt
Marketsource
Numéro CAS:  
Rat recombinant IL2

20 µG

Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 µG
Product Details & Documents

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    20 µG
  • Activité biologique:
    The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of Mouse CTLL-2 cells is < 0.4 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5 x 106 units/mg.
  • Purity:
    >98%
  • Synonyme de protéine:
    TCGF|T-cell growth factor
  • Base de données UnitProt:
    P17108
  • Sequence:
    MAPTSSPAKE TQQHLEQLLL DLQVLLRGID NYKNLKLPMM LTFKFYLPKQ ATELKHLQCL ENELGALQRV LDLTQSKSFH LEDAGNFISN IRVTVVKLKG SENKFECQFD DEPATVVEFL RRWIAIAQSI ISTM
  • Cat. No.:
    BIRBORB80415-20
  • Conditions de stockage:
    Store at −20 °C.
  • Formulation:
    The protein (1mg/ml) was lyophilized without any additives.
  • Solubilité:
    It is recommended to reconstitute the lyophilized Interleukin in sterile 100mM AcOH not less than 100ug/ml, which can then be further diluted to other aqueous solutions.
  • Tested applications:
    SDS-PAGE
  • Species:
    Rat
  • Nom de la protéine/du peptide:
    IL2
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.