VWR®, Objectifs N-Plan
Objectif plan N (huile/eau), 100×/1,25 mm (i)
N° de catalogue 630-2009
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces objectifs sont idéals pour une utilisation dans le domaine éducatif et pour les applications de laboratoire de routine.
Les objectifs IOS N-Plan présentent un système optique corrigé à l’infini.
Documents
VWR® for Microscopy
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:100×/1,25 mm (i)
- Désignation:Objectif plan N (huile/eau)
- Seq:212