VWR®, Objectifs N-Plan
Objectif plan N, 60×/0,80 mm
N° de catalogue 630-2008
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces objectifs sont idéals pour une utilisation dans le domaine éducatif et pour les applications de laboratoire de routine.
Les objectifs IOS N-Plan présentent un système optique corrigé à l’infini.
Documents
VWR® for Microscopy
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:60×/0,80 mm
- Désignation:Objectif plan N
- Seq:211