Micro-sets de quantification de protéines, QuantiMate
Set QuantiMate, 8,5 mm, Quartz
N° de catalogue 730-1453
Fournisseur: BIOCHROM
Micro-sets de quantification de protéines, QuantiMate
N° de catalogue 730-1453
Fournisseur: BIOCHROM
Aller à
Product Details & Documents
QuantiMate est conçu pour déterminer la concentration et la pureté des acides nucléiques et des protéines.
- Measurement performance giving accurate and reproducible concentration results
- Samples measured without time consuming dilutions
- Only one cuvette is required
Dimensions identiques à celles d'une cuve standard pour pouvoir s'adapter à la plupart des spectrophotomètres.
Spécifications
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Set QuantiMate
- Hauteur:8,5 mm
- Seq:001