Micro-sets de quantification de protéines, QuantiMate
QuantiMate 500, 15 mm, 2,5 µl, 500 µm, Quartz
Catalog # 730-1452
Supplier: BIOCHROM
Jump to:
Product Details & Documents
QuantiMate est conçu pour déterminer la concentration et la pureté des acides nucléiques et des protéines.
- Measurement performance giving accurate and reproducible concentration results
- Samples measured without time consuming dilutions
- Only one cuvette is required
Dimensions identiques à celles d'une cuve standard pour pouvoir s'adapter à la plupart des spectrophotomètres.
Specifications
- Trajet optique:500 µm
- Volume:2,5 µl
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:QuantiMate 500
- Hauteur:15 mm
- Seq:006