Micro-sets de quantification de protéines, QuantiMate
QuantiMate 200, 15 mm, 0,8 µl, 200 µm, Quartz
N° de catalogue 730-1451
Fournisseur: BIOCHROM
Micro-sets de quantification de protéines, QuantiMate
N° de catalogue 730-1451
Fournisseur: BIOCHROM
Aller à
Product Details & Documents
QuantiMate est conçu pour déterminer la concentration et la pureté des acides nucléiques et des protéines.
- Measurement performance giving accurate and reproducible concentration results
- Samples measured without time consuming dilutions
- Only one cuvette is required
Dimensions identiques à celles d'une cuve standard pour pouvoir s'adapter à la plupart des spectrophotomètres.
Spécifications
- Trajet optique:200 µm
- Volume:0,8 µl
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:QuantiMate 200
- Hauteur:15 mm
- Seq:005