Pass through cabinets | Avantor
Pass through cabinets
Pass through cabinet, with static dissipative window, sealing gasket and compression handle, 2, 600×400×600 mm
Katalognr. PALBPT-604060
Anbieter:   Palbam
Pass through cabinets
Katalognr. PALBPT-604060
Anbieter:  Palbam
Pass through cabinets
Pass through cabinets
Pass through cabinet, with static dissipative window, sealing gasket and compression handle, 2, 600×400×600 mm
Preis
SFr. 9’680.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pass Through cabinet allows products and materials to be transferred between different rooms. Reduces unnecessary walking and entering/exiting cleanroom.
  • Single or double versions available
  • Sealing gaskets and compression handles ensure firm closure
  • Tempered Glass or anti static PVC windows available
  • Mechanical or electronic interlocks available
  • Can be customised to requirements
Fabrication material: 304 stainless steel with electropolished finish.
Technische Daten
  • Désignation:
    Pass through cabinet, with static dissipative window, sealing gasket and compression handle
  • l×p×h:
    600×400×600 mm
  • Portes:
    2
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..