Gaine LDPE Precision Clean II 36 150µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 6mil (150µm) Largeur : 36´ (914mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Niveau de propreté 100 selon KSC-C-123H Conditionnem 1 * 15.240 cm
N° de catalogue FISH1600360
Fournisseur: FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together