ContactUsLinkComponent
Tête d'écouvillon pour tige flexible 53515 et 53525 40mm Coloris : Blanc Filaments : fibres médium Matériaux : Polypropylène, Polyester et Acier inoxydable Diamètre 40mm Longueur 170mm 1 * 1 Pce
  BSNC53685
 :  Basan
Tête d'écouvillon pour tige flexible 53515 et 53525 40mm Coloris : Blanc Filaments : fibres médium Matériaux : Polypropylène, Polyester et Acier inoxydable Diamètre 40mm Longueur 170mm 1 * 1 Pce
  BSNC53685
 :  Basan
Frequently Bought Together