Tuyau d'aspiration Uréthane 323403-2m *** Article spécial : 323403 longueur 2m *** Tuyau d'aspiration en uréthane transparent Pour aspirateurs de la série CWR à réservoir inox Connecteur en acier inox Diamètre 1,25´ (32mm), longueur 2m ESD (dissipati 1 * 1 Un.
N° de catalogue TIGV3234032M
Fournisseur: TIGER-VAC
Frequently Bought Together