ContactUsLinkComponent
Pompe à vide pour pincettes FV-10-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 155 x 72 x 54mm Poids : 600g 240 volts, 5 watts Aspiration : 3,2 l/min Pression : 165 mm Hg 1 * 1 Un.
Référence FLUMFV-10-240
Fournisseur:  WINDRUSH TECHNOLOGY
Pompe à vide pour pincettes FV-10-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 155 x 72 x 54mm Poids : 600g 240 volts, 5 watts Aspiration : 3,2 l/min Pression : 165 mm Hg 1 * 1 Un.
Référence FLUMFV-10-240
Fournisseur:  WINDRUSH TECHNOLOGY
Frequently Bought Together