ContactUsLinkComponent
Sachet LDPE Precision Clean II 14 x18 Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm (4mil) Dimensions : 14´x18´ (356x457 mm) Fabrication en salle blanche de classe 10 / ISO 4 Niveau de propreté 100 selon KSC-C- 1 * 500 Pce
Codice catalogo FISH10166
Nome del fornitore:  FISHER CONTAINER
Sachet LDPE Precision Clean II 14 x18 Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm (4mil) Dimensions : 14´x18´ (356x457 mm) Fabrication en salle blanche de classe 10 / ISO 4 Niveau de propreté 100 selon KSC-C- 1 * 500 Pce
Codice catalogo FISH10166
Nome del fornitore:  FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together