Gaine LDPE Precision Clean II 36 x500' Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm Largeur : 36´ (915mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mètres) 1 * 1 Pce
N° de catalogue FISH1N400360
Fournisseur: FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together