ContactUsLinkComponent
Gaine de stérilisation Tyvek/PET 420mm Gaine de stérilisation, pour fabrication de sachets pelables Stérilisable par : autoclave, oxyde d'éthylène, et irradiation Matériaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 420mm Rouleau de 1 * 1 Pce
N° de catalogue FISH127645
Fournisseur:  FISHER CONTAINER
Gaine de stérilisation Tyvek/PET 420mm Gaine de stérilisation, pour fabrication de sachets pelables Stérilisable par : autoclave, oxyde d'éthylène, et irradiation Matériaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 420mm Rouleau de 1 * 1 Pce
N° de catalogue FISH127645
Fournisseur:  FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together