Gaine LDPE Kenylene 6 x1000' 150µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Résine Kenylene CP1060 : sans additif, très faible dégazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150µm Largeur : 6´ (152mm) Conditionnement : Rouleau 1 * 1 Pce
KNFCLT106K0610
Frequently Bought Together