Gaine LDPE Kenylene 24 x500' 150µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Résine Kenylene CP1060 : sans additif, très faible dégazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150µm Largeur : 24´ (610mm) Conditionnement : Roulea 1 * 1 Pce
KNFCLT106K2400
Frequently Bought Together