ContactUsLinkComponent
Pompe à vide pour pincettes FV-60-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 140 x 80 x 140mm Poids : 1,9kg 240 volts, 10 watts Aspiration : 2,5 l/min Pression : 600 mm Hg 1 * 1 Un.
Référence FLUMFV-60-240
Fournisseur:  WINDRUSH TECHNOLOGY
Pompe à vide pour pincettes FV-60-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 140 x 80 x 140mm Poids : 1,9kg 240 volts, 10 watts Aspiration : 2,5 l/min Pression : 600 mm Hg 1 * 1 Un.
Référence FLUMFV-60-240
Fournisseur:  WINDRUSH TECHNOLOGY
Frequently Bought Together