ContactUsLinkComponent
Embout PEEK ESD pour wafer 5 95-CP Embout pour pincette aspirante, modèle 95-CP Pour manipulation de wafers 5´ Matériau : Polymère thermoplastique PEEK conducteur Dimensions (Lxl) : 15 x 28mm La pièce 1 * 1 Un.
Référence FLUM95-CP
Fournisseur:  WINDRUSH TECHNOLOGY
Embout PEEK ESD pour wafer 5 95-CP Embout pour pincette aspirante, modèle 95-CP Pour manipulation de wafers 5´ Matériau : Polymère thermoplastique PEEK conducteur Dimensions (Lxl) : 15 x 28mm La pièce 1 * 1 Un.
Référence FLUM95-CP
Fournisseur:  WINDRUSH TECHNOLOGY
Frequently Bought Together