Sachet Precision Clean II 5 x8 100µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm (4mil) Dimensions : 5´x8´ (127 x 203mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Niveau de propreté 100 selon KSC-C-123H et 1 * 1.500 Pce
N° de catalogue FISH123549
Fournisseur: FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together