Chaises BIMOS, Basic ESD
Product Details & Documents
Design ergonomique, excellentes propriétés pour salle blanche et système anti-décharge électrostatique fiable : les exigences concernant les chaises de travail sont élevées. Pourtant, les chaises Cleanroom Basic ESD répondent à tous ces critères et offrent un niveau de qualité élevé dans le processus.
- Garniture conductrice grand confort : choix de tissu ou de cuir synthétique
- Assise et dossier réglables en hauteur
- Le châssis est disponible en noir ou en gris clair
- Choix de trois mécanismes : dossier à contact, dossier à contact avec inclinaison réglable de l'assise et mécanisme synchrone avec réglage du poids
- Composants en acier avec revêtement conducteur
- Cinq roulettes/patins à volume conducteur
- Base 5 étoiles
La chaise Basic ESD a des coques conductrices. Elle est équipée d'un châssis solide à cinq pieds aux lignes planes et fabriqué en tubes en acier avec revêtement de résine époxy, et offre une bonne stabilité.
Zertifizierung: Conformes à la norme DIN 68877, décharge et résistance de surface conformément à la norme EN61340-5-1
Certificat allemand GS « test de sécurité »
Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001
Règlement EWG n° 1836/93 et
système de gestion environnementale DIN EN ISO 14001
Technische Daten
- Désignation:Chaise Basic ESD 2, garniture en tissu ESD Duotec, noire, dossier avec contact et inclinaison du siège, hauteur du dossier : 530 mm
- Hauteur:470 - 610 mm
- Seq:03
- Roulettes ou patins:Roulettes
- Repose-pieds:-
- Avec:Avec châssis de base gris clair à cinq pieds