Pinces
Embout droit, arrondi (1,5 mm de rayon, 3,0 mm d'épaisseur), 178 mm
N° de catalogue ENTEC16-0315
Fournisseur: ENTEGRIS
Aller à
Product Details & Documents
ETFE, blanc. Pinces résistantes pour la manipulation de substrats.
- Différents styles de pointes disponibles
- Conditionnement dans des étuis de protection
Spécifications
- Type:Embout droit, arrondi (1,5 mm de rayon, 3,0 mm d'épaisseur)
- Longueur:178 mm
- Seq:05