Gaine LDPE Kenylene 36 x500' 150µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Résine Kenylene CP1060 : sans additif, très faible dégazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150µm Largeur : 36´ (914mm) Conditionnement : Roulea 1 * 1 Pce
N° de catalogue KNFCLT106K3600
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Frequently Bought Together