Gaine LDPE LT104:3600 36 x500' 100µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm Largeur : 36´ (914mm) Approuvé par la FDA pour le contact alimentaire Niveau de propreté 100 selon NASA JPAG 5322.1 Conditionneme 1 * 1 Pce
N° de catalogue KNFCLT103600
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Frequently Bought Together