Multi layer adhesive floor mats
blanc, 457×1143 mm, 0,036 mm
N° de catalogue PURUPM184538W-HT
Fournisseur: PURUS
Aller à
Product Details & Documents
A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing debris from the soles of shoes and the wheels of transport containers. When one layer is dirty, simply remove by the numbered corner tab, leaving a fresh layer ready for use.
- Antimicrobial agent protects against the growth of bacteria and fungi
- Non-slip, low profile, individually numbered layers
- Reduced maintenance and cleaning costs
Colour: Clear, white, grey or blue
Spécifications
- Couleur:blanc
- L×l:457×1143 mm
- Épaisseur:0,036 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..