Pinces
Pinces
Embout droit, arrondi (1,5 mm de rayon, 3,0 mm d'épaisseur), 124 mm
N° de catalogue ENTEC12-0315
Fournisseur:   ENTEGRIS
Pinces
N° de catalogue ENTEC12-0315
Fournisseur:  ENTEGRIS
Pinces
Embout droit, arrondi (1,5 mm de rayon, 3,0 mm d'épaisseur), 124 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
ETFE, blanc. Pinces résistantes pour la manipulation de substrats.
  • Différents styles de pointes disponibles
  • Conditionnement dans des étuis de protection
Spécifications
  • Type:
    Embout droit, arrondi (1,5 mm de rayon, 3,0 mm d'épaisseur)
  • Longueur:
    124 mm
  • Seq:
    02