Pinces
Pinces
Embout fin incurvé, conique, 127 mm
N° de catalogue ENTEC14-0315
Fournisseur:   ENTEGRIS
Pinces
N° de catalogue ENTEC14-0315
Fournisseur:  ENTEGRIS
Pinces
Embout fin incurvé, conique, 127 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
ETFE, blanc. Pinces résistantes pour la manipulation de substrats.
  • Différents styles de pointes disponibles
  • Conditionnement dans des étuis de protection
Spécifications
  • Type:
    Embout fin incurvé, conique
  • Longueur:
    127 mm
  • Seq:
    04