Pinces
Embout droit, 0,3 mm d'épaisseur, 124 mm
  ENTEC10-0315
 :   ENTEGRIS
Pinces
  ENTEC10-0315
 :  ENTEGRIS
Pinces
Embout droit, 0,3 mm d'épaisseur, 124 mm
1 * 4 ST
ETFE, blanc. Pinces résistantes pour la manipulation de substrats.
  • Différents styles de pointes disponibles
  • Conditionnement dans des étuis de protection
  • Type:
    Embout droit, 0,3 mm d'épaisseur
  • Longueur:
    124 mm
  • Seq:
    01