Récipients
Récipients
Récipient, taille de plaquette 125-200 mm, plaque carrée de taille 114-203 mm, épaisseur maximale de 6,4 mm
N° de catalogue ENTED15-0215
Fournisseur:   ENTEGRIS
Récipients
N° de catalogue ENTED15-0215
Fournisseur:  ENTEGRIS
Récipients
Récipient, taille de plaquette 125-200 mm, plaque carrée de taille 114-203 mm, épaisseur maximale de 6,4 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Contient une plaquette ou une plaque carrée.
  • La fente possède un fond en V
  • Le clip sur le manche glisse afin de maintenir les substrats en place
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Récipient, taille de plaquette 125-200 mm, plaque carrée de taille 114-203 mm, épaisseur maximale de 6,4 mm