Pinces
Pinces
Embout droit, arrondi (0,8 mm de rayon), 127 mm
N° de catalogue ENTEC01-0315
Fournisseur:   ENTEGRIS
Pinces
N° de catalogue ENTEC01-0315
Fournisseur:  ENTEGRIS
Pinces
Embout droit, arrondi (0,8 mm de rayon), 127 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
ETFE, blanc. Pinces résistantes pour la manipulation de substrats.
  • Différents styles de pointes disponibles
  • Conditionnement dans des étuis de protection
Spécifications
  • Type:
    Embout droit, arrondi (0,8 mm de rayon)
  • Longueur:
    127 mm
  • Seq:
    03