Récipients
Récipient, taille de plaquette 57-125 mm, plaque carrée de taille 50-153 mm, épaisseur maximale de 3,0 mm
N° de catalogue ENTED14-0215
Fournisseur: ENTEGRIS
Aller à
Product Details & Documents
Contient une plaquette ou une plaque carrée.
- La fente possède un fond en V
- Le clip sur le manche glisse afin de maintenir les substrats en place
Documents
ENTED15-0215_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Désignation:Récipient, taille de plaquette 57-125 mm, plaque carrée de taille 50-153 mm, épaisseur maximale de 3,0 mm