ContactUsLinkComponent
Gant nitrile blanc 12 G3 NXT XLarge Modle Kimtech Pure G3 NXT (ex- Safeskin Critical NXT) Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 3 Non poudr, ambidextre, bord roul, surface texture au bout des doigts Caractristiques ESD : Dissipat 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue KIMBU62994
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Gant nitrile blanc 12 G3 NXT XLarge Modle Kimtech Pure G3 NXT (ex- Safeskin Critical NXT) Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 3 Non poudr, ambidextre, bord roul, surface texture au bout des doigts Caractristiques ESD : Dissipat 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue KIMBU62994
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Frequently Bought Together