Gant nitrile blanc 12 TN1204W XL Non poudrés, ambidextres, surface micro-texturée Longueur : 300 mm (12´) Coloris : blanc Compatible pour une utilisation en classe 10 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE scellé (sachets avec Easy-Tear p 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue TCNG107837
Fournisseur: TECHNI GLOVE
Frequently Bought Together