Gant nitrile blanc 12 TN1203W Large Non poudrés, ambidextres, surface micro-texturée Longueur : 300 mm (12´) Coloris : blanc Compatible pour une utilisation en classe 10 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE scellé (sachets avec Easy-Tea 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue TCNG107836
Fournisseur: TECHNI GLOVE
Frequently Bought Together