ContactUsLinkComponent
Gant nitrile blanc 12 TN1202W Medium Non poudrés, ambidextres, surface micro-texturée Longueur : 300 mm (12´) Coloris : blanc Compatible pour une utilisation en classe 10 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE scellé (sachets avec Easy-Te 1 * 1.000 Pce
Catalog # TCNG107835
Supplier:  TECHNI GLOVE
Gant nitrile blanc 12 TN1202W Medium Non poudrés, ambidextres, surface micro-texturée Longueur : 300 mm (12´) Coloris : blanc Compatible pour une utilisation en classe 10 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE scellé (sachets avec Easy-Te 1 * 1.000 Pce
Catalog # TCNG107835
Supplier:  TECHNI GLOVE
Frequently Bought Together