ContactUsLinkComponent
Gant nitrile bleu 12 TN1202B Medium Non poudrés, Ambidextres, bords roulés, surface micro-texturée Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carton 1 * 1.000 Pce
Catalog # TCNG107801
Supplier:  TECHNI GLOVE
Gant nitrile bleu 12 TN1202B Medium Non poudrés, Ambidextres, bords roulés, surface micro-texturée Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carton 1 * 1.000 Pce
Catalog # TCNG107801
Supplier:  TECHNI GLOVE
Related Information
Frequently Bought Together